Fast shipping, and a great quality product 4-NT for research. It was used as purchased and great results .
Wichtige Dokumente
N27322
4-Nitrotoluol
99%
Synonym(e):
1-Methyl-4-nitro-benzol
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5 mmHg ( 85 °C)
Assay
99%
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
734 °F
bp
238 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Dichte
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?