Wichtige Dokumente
499625
3-Brombenzoesäure-methylester
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
127-128 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-33 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)