Fortfahren mit
709166
1H-Benzimidazol-2-Carboxylsäure Monohydrat
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2.H2O/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
734985CDS024320410233
description
97%
description
97%
description
-
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
hydroxyl
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)