233161
3′-(Trifluormethyl)acetophenon
99%
Synonym(e):
3-Acetyl-benzotrifluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4611 (lit.)
bp
198-200 °C (lit.)
Dichte
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter