Wichtige Dokumente
23030
1-Chlorethyl-ethylcarbonat
≥98.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.413
bp
159-161 °C (lit.)
Dichte
1.136 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)OC(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO3/c1-3-8-5(7)9-4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
YVRGKFXJZCTTRB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)