Merck
GF10763456
Selen
lump, 3 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
SE006110
Größe auswählen
1 EA
CHF 289.00
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 289.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Se
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141910
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
gray
Assay
99.999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 107-634-56
Widerstandsfähigkeit
1.2 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
3 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
217 °C (lit.)
Dichte
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Se]
InChI
1S/Se
InChIKey
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)