Merck
229199
Sigma-Aldrich
Diphenylquecksilber(II)
Synonym(e):
Quecksilber(II)-diphenyl
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2Hg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.80
Beilstein:
637234
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
core: mercury
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
121-124 °C (lit.)
Dichte
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Hg](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Hg/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
InChIKey
HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)