Merck
227900
Sigma-Aldrich
Silberchlorat
99% trace metals basis
Synonym(e):
Argentous chlorate
Größe auswählen
10 G
CHF 267.00
CHF 267.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 267.00
About This Item
Lineare Formel:
AgClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99% trace metals basis
Form:
solid
CHF 267.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (lit.)
Dichte
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ag+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO3/c;2-1(3)4/h;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
SDLBJIZEEMKQKY-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)