Wichtige Dokumente
226831
Silber(I)-Oxid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Argentous oxide, Disilver monoxide, Disilver oxide
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES String
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
InChIKey
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis