Merck
590959
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2-bromid
gas, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Bromethylen-13C2
About This Item
Lineare Formel:
H213C13CHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
gas
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-139 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
InChIKey
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C