Merck
223298
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)acetamid
95%
Synonym(e):
TMS-acetamid
Größe auswählen
25 G
CHF 113.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 113.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.25
Beilstein:
741928
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
bp
84 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7)
InChIKey
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The efficiency of N-(Trimethylsilyl)acetamide (TMS acetamide) as allyl group scavenger and its compatibility with Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride (Fmoc) protecting groups were studied[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F
Flammpunkt (°C)
70 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New allyl group acceptors for palladium catalyzed removal of allylic protections and transacylation of allyl carbamates.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5741-5744 (1995)