Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-520-6
Beilstein/REAXYS Number:
1362373
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description ≥99% | description 97% |
| assay 97% | assay 99% | assay ≥99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.468 (lit.) | refractive index n20/D 1.469 (lit.) | refractive index n20/D 1.498 (lit.) | refractive index - |
| mp −56 °C (lit.) | mp −87 °C (lit.) | mp - | mp 114-118 °C (lit.) |
| density 1 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.991 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.186 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 116 °C (lit.) | bp 115 °C (lit.) | bp 158 °C/743 mmHg (lit.) | bp - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?