Fortfahren mit
H7396
(±)-2-Hydroxy-octansäure
Synonym(e):
(±)-2-Hydroxy-caprylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 366.00
CHF 274.50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-524-3
Beilstein/REAXYS Number:
1760638
MDL number:
CHF 274.50
ListenpreisCHF 366.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
JKRDADVRIYVCCY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(±)-2-Hydroxyoctanoic acid is a mixture of the D and L-2-hydroxyoctanoic acid enantiomers. (±)-2-Hydroxyoctanoic acid may be used in the development of medium-chain hydroxy-fatty acid enantiomer separation and detection systems. 2-Hydroxyoctanoic acid may be used as an inhibitor to study the kinteics of medium chain acyl-CoA synthetase(s).
(±)-2-Hydroxyoctanoic acid inhibits purified medium-chain acyl-CoA synthetase from bovine liver mitochondria (Ki, 500 uM) with hexanoic acid as a substrate .
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3648H3500H9631
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
lipid type
saturated FAs
lipid type
saturated FAs
lipid type
saturated FAs
lipid type
saturated FAs
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 2-hydroxy-octanoic acid How about chemical purity and chemical grade
    1 answer
    1. This is a research grade product. The purity specification of this item is 98.0 - 102.0% by sodium hydroxide titration. The exact value will be listed on the Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a sample or lot specific Certificate under ‘Certificate of Analysis’:https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h7396#product-documentation