Wichtige Dokumente
219363
2-Fluoracetophenon
99%
Synonym(e):
α,α,α,Ar-Tetrafluortoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
114-115 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?