Wichtige Dokumente
218448
4-Nitrochinolin N-Oxid
98%
Synonym(e):
4-Nitrochinolin-1-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
154-156 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
InChIKey
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?