217654
Kaliummanganat
Synonym(e):
Cryptomelane, Dipotassium dioxido(dioxo)manganese, Potassium manganese oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: manganese
Konzentration
≥51.2% (with KMnO4, titration)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mn.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChIKey
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges