Wichtige Dokumente
215295
cis-2-Methylcyclohexanol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6-8 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
InChIKey
NDVWOBYBJYUSMF-RQJHMYQMSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?