Merck
M39652
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopentanol
≥99%
Größe auswählen
10 G
CHF 165.00
50 G
CHF 399.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 165.00
50 G
CHF 399.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C5H8OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
bp
135-136 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-37 °C (lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(O)CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChIKey
CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)