Wichtige Dokumente
209848
α-(Methylaminomethyl)-benzylalkohol
99%
Synonym(e):
Halostachin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CNCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10-7-9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-11H,7H2,1H3
InChIKey
ZCTYHONEGJTYQV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?