Merck
209473
Sigma-Aldrich
4-Hexanoylresorcin
96%
Synonym(e):
2′,4′-Dihydroxyhexan-phenon
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4COC6H3(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
bp
217 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O