Wichtige Dokumente
206571
6-Methoxy-8-nitrochinolin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
158-160 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
COc1cc([N+]([O-])=O)c2ncccc2c1
InChI
1S/C10H8N2O3/c1-15-8-5-7-3-2-4-11-10(7)9(6-8)12(13)14/h2-6H,1H3
InChIKey
MIMUSZHMZBJBPO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 6-methoxy-8-aminoquinoline, metabolite of primaquine
- 6-methoxy-8-hydroxylaminoquinoline
- 2-substituted/2,5-disubstituted-6-methoxy-8-nitroquinolines
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?