Merck
908126
Sigma-Aldrich
Palladium auf Aluminiumoxid
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd
Synonym(e):
Pd/Al2O3
Größe auswählen
10 G
CHF 208.00
CHF 208.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 208.00
About This Item
Lineare Formel:
Pd
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 208.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Enthält
<3% water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
alumina support
mp (Schmelzpunkt)
1552 °C (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd is a palladium on alumina catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Sonstige Hinweise
Unit weight is of net dry catalyst.
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.