Wichtige Dokumente
206016
Platin auf Aluminiumoxid
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
Synonym(e):
Pt/Al2O3
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
0.5 wt. % loading
Partikelgröße
3.2 mm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?