Wichtige Dokumente
205605
1-Methylcyclopropancarbonsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
183-185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)