Merck
209767
Sigma-Aldrich
2,2-Dichlor-1-methyl-cyclopropancarbonsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C3H2(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.01
Beilstein:
1937304
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
bp
85 °C/8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-65 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
CC1(CC1(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
BIUUWIKPBYWKEQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid was used in solid phase synthesis of α-hydroxy esters, inhibitors of amyloid-β production[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)