Merck
365297
Sigma-Aldrich
Lithiummetaborat Dihydrat
Synonym(e):
Lithium borate (LiBO2 ) dihydrate
Größe auswählen
500 G
CHF 122.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 122.00
About This Item
Lineare Formel:
LiBO2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.78
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Konzentration
11.7-13% B (by NaOH, titration)
SMILES String
[Li+].O.O.[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li.2H2O/c2-1-3;;;/h;;2*1H2/q-1;+1;;
InChIKey
MAXQFCAELLTPNS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)