Wichtige Dokumente
202924
Cadmiumsulfat Hydrat
≥99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Sulfuric acid cadmium salt hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.995% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
Verunreinigungen
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Bone,Kidney,Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.