Merck
197653
Sigma-Aldrich
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
98%
Synonym(e):
Homoveratrylalkohol
Größe auswählen
10 G
CHF 94.10
50 G
CHF 283.00
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 94.10
50 G
CHF 283.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
Beilstein:
909742
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
bp
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
COc1ccc(CCO)cc1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
InChIKey
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol (Homoveratryl alcohol) was used as a model compound in the delignification mechanism studies of Mn(III)-substituted polyoxometalates (MSP)[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Oxygen bleaching of kraft pulp catalysed by Mn (III)-substituted polyoxometalates.
Gaspar A, et al.
Applied Catalysis A: General, 239(1), 157-168 (2003)