Merck
197130
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorphenoxy)-propionsäure
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥98%
SMILES String
CC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)