Wichtige Dokumente
193453
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
reagent grade
Synonym(e):
N,N′-Dimethylethylenharnstoff, DMEU, DMI
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
97.5 % (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C
224-226 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46.8 °F
Löslichkeit
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
Dichte
1.056 g/mL at 25 °C
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCN(C)C1=O
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?