Wichtige Dokumente
378658
1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinon -Lösung
75% in H2O
Synonym(e):
1-(Hydroxyethyl)ethyleneurea, NSC 5775
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
75% in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.466
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCCN1CCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O2/c8-4-3-7-2-1-6-5(7)9/h8H,1-4H2,(H,6,9)
InChIKey
HBAIZGPCSAAFSU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Reactant for synthesis of:
MDM2-p53 protein-protein interaction inhibitors
Amino acid-derived heterocycles
dopamine D-2 and serotonin 5-HT2 antagonists
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?