Merck
92468
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethylenharnstoff
≥98.0%
Synonym(e):
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, ‘N,N′-Propylenharnstoff’
Größe auswählen
50 G
CHF 157.00
CHF 157.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 157.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
107758
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 157.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
SMILES String
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChIKey
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
316.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
158 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)