Merck
193321
Sigma-Aldrich
Piperonyl-iso-buttersäure
99%
Synonym(e):
Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
MDL-Nummer:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
Dichte
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
InChIKey
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)