Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
134-137 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: 0.25 g/10 mL, clear, colorless to deep brown-yellow
SMILES String
OC(c1ccco1)C(=O)c2ccco2
InChI
1S/C10H8O4/c11-9(7-3-1-5-13-7)10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6,9,11H
InChIKey
MIJRFWVFNKQQDK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?