Merck
156116
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfurylacetat
97%
Synonym(e):
Tetrahydro-2-furylmethylacetat
Größe auswählen
50 ML
CHF 30.10
CHF 30.10
0 left in stock
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 30.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 30.10
0 left in stock
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
InChIKey
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The radical-chain racemisation of (R)-tetrahydrofurfuryl acetate has been studied[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Radical-chain racemisation of tetrahydrofurfuryl acetate under conditions of polarity-reversal catalysis: possible implications for the radical-induced strand cleavage of DNA.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10, 1145-1146 (1998)