Wichtige Dokumente
188573
5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol
99%
Synonym(e):
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
188-189 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES String
Cc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
InChIKey
FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?