Merck
W384720
Sigma-Aldrich
L-Lysin
≥98%, FG
Synonym(e):
(S)-2,6-Diamino-capronsäure, (S)-2,6-Diaminocaprosäure
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
FEMA-Nummer:
3847
Beilstein:
1722531
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
17.026
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
odorless
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.320
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
215 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChIKey
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Novel recombinant aminoacylase from Paraburkholderia monticola capable of N-acyl-amino acid synthesis: Erörtert ein neues Enzym, das L-Lysin zur Synthese von N-Acyl-Aminosäuren verwenden kann und den Weg für Fortschritte in der biochemischen Synthese und industriellen Anwendung ebnet (Haeger et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)