Wichtige Dokumente
185140
3,3′-Dichlorpivalinsäure
≥97%
Synonym(e):
2,2-Bis-(chlormethyl)-propansäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
CC(CCl)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
DDSPBKFTRPWDLI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?