180823
5-Methyl-5-phenylhydantoin
99%
Synonym(e):
5-Methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, NSC 14839
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
199-201 °C (lit.)
Trenntechnik
chiral
SMILES String
CC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-10(7-5-3-2-4-6-7)8(13)11-9(14)12-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChIKey
JNGWGQUYLVSFND-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Beta-amino alcohols as inhibitors of anti-tubercular target N-acetyltransferase
Chlorohydantoins
Specific MMP inhibitors
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..