Merck
150339
Sigma-Aldrich
2-Chlor-nicotinsäure
99%
Synonym(e):
2-Chlorpyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.55
Beilstein:
119023
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
176-178 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid was used in the preparation of 2-pyridyl 2-chloropyridine-3-carboxylate.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An Efficient Synthesis of Heterocyclic Analogues of Thioflavones from Haloheteroaromatic Acids.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(4), 1375-1378 (2012)