T90808
L-Tyrosinmethylester
98%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid methyl ester, S-Tyrosine methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder with small lumps
Optische Aktivität
[α]20/D +26°, c = 2.4 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-10(13)9(11)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,12H,6,11H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable