Merck
17996
Sigma-Aldrich
(±)-Camphersäureanhydrid
≥98.0% (T)
Synonym(e):
(±)-1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octan-2,4-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
Beilstein:
6582434
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (T)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
222-225 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)13-7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m0/s1
InChIKey
VFZDNKRDYPTSTP-QUBYGPBYSA-N
Anwendung
(±)-Camphoric acid anhydride (1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione) may be useful in the synthesis of aliphatic-aromatic copolyesters.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Quentin Ruiz et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-23)
Epoxy resin plays a key role in composite matrices and DGEBA is the major precursor used. With the aim of favouring the use of bio resources, epoxy resins can be prepared from lignin. In particular, diglycidyl ether of isoeugenol derivatives