Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 32.70 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 106.00 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 426.00 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
405 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
bp
40 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
density
1.51 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI key
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Cascade Rearrangement: Nitro Group-Participating Syntheses of 1,2,5-Thiadiazoles and 1,2,4-Thiadiazolones: Diese Studie untersucht die Rolle von Trifluoressigsäureanhydrid bei der Synthese von Thiadiazolen und Thiadiazolonen über eine Nitrogruppen-beteiligte Kaskadenumlagerung und unterstreicht seinen Nutzen in der organischen Synthese (Li et al, 2024).
- Copper Loading-Controlled Selective Synthesis of 2,5-Bis(trifluoromethyl) and Monotrifluoromethyl-Substituted Oxazoles: Diese Forschungsarbeit demonstriert die selektive Synthese von Trifluormethyl-substituierten Oxazolen unter Verwendung von Trifluoressigsäureanhydrid und zeigt dessen Vielseitigkeit bei der Kontrolle der Kupferbeladung während der Reaktionen (Wu et al, 2024).
- Wood Esterification by Fatty Acids Using Trifluoroacetic Anhydride as an Impelling Agent and Its Application for the Synthesis of a New Bioplastic: Die Studie stellt eine neuartige Methode zur Holzveresterung unter Verwendung von Trifluoressigsäureanhydrid vor, die die Entwicklung neuer Biokunststoffe ermöglicht (Sejati et al., 2023).
- Synthesis of alpha-Seleno Boronates via Diboration of Carbonyl Compounds: In diesem Artikel wird die Synthese von alpha-Seleno-Boronaten unter Verwendung von Trifluoressigsäureanhydrid bei der Diborierung von Carbonylverbindungen beschrieben, wobei seine Reaktivität und Selektivität bei chemischen Umwandlungen hervorgehoben wird (Paul et al., 2023).
- Regioselective Synthesis of 3-Nitroindoles Under Non-Acidic and Non-Metallic Conditions: In der Forschungsarbeit wird die Verwendung von Trifluoressigsäureanhydrid für die regioselektive Synthese von 3-Nitroindolen hervorgehoben und seine Effizienz unter nicht-sauren und nicht-metallischen Bedingungen demonstriert (Zhang et al., 2023).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,509 - 1,512
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 90% | assay - | assay ≥98.0% (GC) |
| grade synthesis grade | grade technical grade | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 405 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 400 mmHg ( 21.1 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 1.3 hPa ( 47 °C) |
| mp -65 °C | mp - | mp - | mp 7-8 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoressigsäureanhydrid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
wgk
WGK 2
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials