176567
Acetaldehyd-d4
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Tetradeuteroacetaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
14.05 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
347 °F
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3321 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-125 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup