Wichtige Dokumente
17636
5-Brom-2-methyl-pyridin
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
5-Brom-2-picolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
solid
Verunreinigungen
~5% water
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C
SMILES String
Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?