Merck
172049
Sigma-Aldrich
Salicylsäure-(2-hydroxyethylester)
97%
Synonym(e):
Ethylenglykol-monosalicylat, Ethylenglykolsalicylat, Salicylsäure-2-hydroxyethylester, Salicylsäure-ethylenglykolester
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4COOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
2255685
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChIKey
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)