Wichtige Dokumente
171506
4-Hydroxy-benzolsulfonsäure -Lösung
65 wt. % in H2O
Synonym(e):
Phenol-4-sulfonsäure -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
65 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.489
Dichte
1.337 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
Oc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
InChIKey
FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?