16726
Boc-Ser-OBzl
≥95.0%
Synonym(e):
Boc-L-serin-benzylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
InChIKey
BQADRZHPZVQGCW-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)