Wichtige Dokumente
163651
Thioacetanilid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NS/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
MWCGLTCRJJFXKR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?