162841
2-Methyl-1-naphthol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H10O/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7,12H,1H3
InChIKey
SRJCJJKWVSSELL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable